Stampa…
3-Cloro-1-propanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
C0270-25G C0270-500G C0270-100G
TCIAC0270-25GEA 34 EUR
TCIAC0270-25G TCIAC0270-500G TCIAC0270-100G
3-Cloro-1-propanolo ≥98.0% (by GC)
3-Cloro-1-propanolo
Formula: C₃H₇ClO
Peso molecolare: 94,54 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,1309 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002943
CAS Number: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bc28bbde2ae9009c517902ab73cf07ac4d57c&vid=cc18e094de5aa98eddc8f67a9776bb5dbe9b204b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %