Stampa…
3-Cloro-1-propanolo 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 34.8 EUR
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Cloro-1-propanolo 98% stabilizzato
3-Cloro-1-propanolo
Formula: C₃H₇ClO
Peso molecolare: 94.54 g/mol
Punto di ebollizione: 160…162 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1.13 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002943
CAS Number: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3