Stampa…
2,3-Dicloro-1-propanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0403-25G D0403-500G D0403-100G
TCIAD0403-25GEA 58 EUR
TCIAD0403-25G TCIAD0403-500G TCIAD0403-100G
2,3-Dicloro-1-propanolo ≥98.0% (by GC)
2,3-Dicloro-1-propanolo
Formula: C₃H₆Cl₂O
Peso molecolare: 128.99 g/mol
Punto di ebollizione: 183
Punto di fusione: -44
Flash Pt: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040446
CAS Number: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1f669d6f2328170bbf6da486ac544d73a66adfc&vid=8465fcc34d3ce77b1e0085283dcbaf2165b2e53c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %