2,2,2-Trichloroethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₃Cl₃O Punto di ebollizione: 151°C Punto di fusione: 17…18 °C Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004677 CAS Number: 115-20-8 EINECS: 204-071-0 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,09638 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |