Stampa…
(Chloromethoxy)ethane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Chloromethyl ethyl ether
C0201-25G C0201-500G C0201-100G
TCIAC0201-25GEA 62 EUR
TCIAC0201-25G TCIAC0201-500G TCIAC0201-100G
(Chloromethoxy)ethane ≥96.0% (by GC)
(Chloromethoxy)ethane
Formula: ClCH₂OCH₂CH₃
Peso molecolare: 94,54 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 1,0188 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 7°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000887
CAS Number: 3188-13-4
EINECS: 221-687-5
UN: 2354
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb737e98551ae005790ae1c446287f4ead64b4b&vid=f8883037e1ae6b03836ed88027f50b15fc0700cd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %