Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0369-25G T0369-500G T0369-100G
TCIAT0369-25GEA 35 EUR
TCIAT0369-25G TCIAT0369-500G TCIAT0369-100G
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: 58°C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2928110bb5e5e52e4a6219ec7ea38ba69a180a8&vid=6db66d59e018115914e02ca705ea4c7700615906&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %