Stampa…
6-Chloro-2-hexanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 6-Chlorohexan-2-one
C1333-25ML C1333-250ML
TCIAC1333-25MLEA 61 EUR
TCIAC1333-25ML TCIAC1333-250ML
6-Chloro-2-hexanone ≥97.0% (by GC)
6-Chloro-2-hexanone
Formula: C₆H₁₁ClO
Peso molecolare: 134,61 g/mol
Punto di ebollizione: 79°C
Densità: 1,0348 g/cm³ (12 °C)
Flash Pt: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00191625
CAS Number: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28dabfe87393378d6ab7af967e322077ba5fafa6&vid=32af0e3358dfb81a440dedd3177ca663ac2c538a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %