Stampa…
1,3-Dichloroacetone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0401-25G D0401-500G
TCIAD0401-25GEA 33 EUR
TCIAD0401-25G TCIAD0401-500G
1,3-Dichloroacetone ≥98.0% (by GC)
1,3-Dichloroacetone
Formula: ClH₂CC(O)CH₂Cl
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000937
CAS Number: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=477a876a014788e288d83674426304dc09ec86e9&vid=a50153f77947fd8d174138be213ff66661d71626&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency