Perchloroethane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂Cl₆ Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa) Densità: 2,091 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000799 CAS Number: 67-72-1 EINECS: 200-666-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,04679 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | faint turbidity |
Melting point | 185.0 to 189.0 deg-C |