Stampa…
Diclorometano ≥99.9% stabilizzato, SPECTRONORM® per spettroscopia
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con 2-metil-2-butene ∼ 50 ppm
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
84702.320EA 232 EUR
84702.320 84702.260
Diclorometano ≥99.9% stabilizzato, SPECTRONORM® per spettroscopia
Diclorometano
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
Visualizza i codici
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (235 nm) ≤ 0,52
Absorbance (240 nm) ≤ 0,16
Absorbance (245 nm) ≤ 0,07
Absorbance (250 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 255 nm) ≤ 0,01
Transmittance (235 nm) ≥ 30 %
Transmittance (240 nm) ≥ 70 %
Transmittance (245 nm) ≥ 85 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 255 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS