Diclorometano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00668.1000
1.00668.2500
1.00668.1000EA
86.4
EUR
1.00668.1000
1.00668.2500
Diclorometano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Diclorometano
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |