Diclorometano, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cloruro di metilene, Metilene cloruro
9410.2500EA
243.3
EUR
9410.2500
9410.1000
Diclorometano, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC, J.T.Baker®
Diclorometano
Formula:
CH₂Cl₂ Peso molecolare: 84,93 g/mol Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Density (g/ml) at 25°C | 1.315 - 1.321 |
Chloride (Cl) | max. 10 ppm |
Preservative (Amylene) (ppm) | about 20 |
Residue after Evaporation (in ppm) | max. 2 |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 254 nm | max. 0.01 |
at 280 nm | max. 0.01 |
at 350 nm | max. 0.01 |
UV Cut-off, nm | max. 233 |