Stampa…

2-Cloropropano ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

C0267-25ML C0267-500ML
TCIAC0267-25MLEA 18 EUR
TCIAC0267-25ML TCIAC0267-500ML
2-Cloropropano ≥99.0% (by GC)
2-Cloropropano
Formula: C₃H₇Cl
Peso molecolare: 78,54 g/mol
Punto di ebollizione: 35°C
Punto di fusione: –117°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –32°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000867
CAS Number: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 14,05211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d6230cd4b85dbf2916990fb558b76a82e9e126&vid=d604190d0f4fef566782b1204a61b3dda3eabf32&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR