2-Clorobutano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C0143-25ML
C0143-500ML
TCIAC0143-25MLEA
18
EUR
TCIAC0143-25ML
TCIAC0143-500ML
2-Clorobutano ≥99.0% (by GC)
2-Clorobutano
Formula:
C₄H₉Cl Punto di ebollizione: 68°C Punto di fusione: –132 °C Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –10°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000871 CAS Number: 78-86-4 EINECS: 201-151-7 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,01561 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |