Stampa…
1-Chlorotetradecane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tetradecyl chloride, Myristyl chloride
C0622-25ML C0622-500ML
TCIAC0622-25MLEA 16 EUR
TCIAC0622-25ML TCIAC0622-500ML
1-Chlorotetradecane ≥98.0% (by GC)
1-Chlorotetradecane
Formula: C₁₄H₂₉Cl
Peso molecolare: 232,84 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: 2,2 °C
Densità: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 152°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000958
CAS Number: 2425-54-9
EINECS: 219-368-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37ca8a7867f78f995feb6e28d93b7d9742eff08&vid=1ae727524da0024484fda2c148084a1a74fb9ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %