Stampa…
1-Cloropropano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0266-25ML C0266-500ML
TCIAC0266-25MLEA 16 EUR
TCIAC0266-25ML TCIAC0266-500ML
1-Cloropropano ≥99.0% (by GC)
1-Cloropropano
Formula: C₃H₇Cl
Peso molecolare: 78,54 g/mol
Punto di ebollizione: 46°C
Punto di fusione: –122,8 °C
Densità: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000995
CAS Number: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7cc02518aa050be259d251ff4c8695727f8af9&vid=13117ccf0d1e0a728caa4bfcd9a58cf15615688c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %