Stampa…
1-Chlorooctane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0236-25ML C0236-500ML
TCIAC0236-25MLEA 20 EUR
TCIAC0236-25ML TCIAC0236-500ML
1-Chlorooctane ≥99.0% (by GC)
1-Chlorooctane
Formula: C₈H₁₇Cl
Punto di ebollizione: 183°C
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,8719 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001022
CAS Number: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f6bc16776c684d4008ee4ee25a82a0ba6037eff&vid=daeb9f3385946113f246c28846f9eff8f89fa711&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %