Stampa…
1-Chlorohexane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0184-25ML C0184-500ML
TCIAC0184-25MLEA 16 EUR
TCIAC0184-25ML TCIAC0184-500ML
1-Chlorohexane ≥95.0% (by GC)
1-Chlorohexane
Formula: C₆H₁₃Cl
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 27°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001018
CAS Number: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36525485c2c79bfd75239b3062867ec2beb15771&vid=efc754b82552c70091b6c4f85134eb76ed42108b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %