Stampa…
1-Chlorohexadecane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C0183-25ML C0183-500ML
TCIAC0183-25MLEA 16 EUR
TCIAC0183-25ML TCIAC0183-500ML
1-Chlorohexadecane ≥98.0% (by GC)
1-Chlorohexadecane
Formula: C₁₆H₃₃Cl
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: 7,8 °C
Densità: 0,8503 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000959
CAS Number: 4860-03-1
EINECS: 225-461-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b7be112e16421dadac05366b60090a512c6dd57&vid=f12c1ebd78e595cab705ce2f128c4437cc5521fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %