Stampa…
1-Clorobutano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0142-25ML C0142-500ML
TCIAC0142-25MLEA 17 EUR
TCIAC0142-25ML TCIAC0142-500ML
1-Clorobutano ≥99.0% (by GC)
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
Punto di ebollizione: 78°C
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001009
CAS Number: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b837775fb8cf99752f1a054416fd7aa25c2963&vid=98d417ece07d7567bc2348fa8a773aa8fe706cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %