Stampa…
1,6-Dichlorohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0372-500G D0372-25G
TCIAD0372-500GEA 65 EUR
TCIAD0372-500G TCIAD0372-25G
1,6-Dichlorohexane ≥98.0% (by GC)
1,6-Dichlorohexane
Formula: ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Punto di ebollizione: 95°C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,068 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001020
CAS Number: 2163-00-0
EINECS: 218-491-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4068ac339d137d085040bbe5de524771158cc9aa&vid=965aaf42867d814a7507fd56ba6dae05c36eced6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %