Stampa…
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 16 EUR
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (by GC)
1,4-Dichlorobutane
Formula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Peso molecolare: 127.01 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: -38
Flash Pt: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001011
CAS Number: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %