Stampa…
1,2-Dicloropropano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0398-25G D0398-500G
TCIAD0398-25GEA 16 EUR
TCIAD0398-25G TCIAD0398-500G
1,2-Dicloropropano ≥98.0% (by GC)
1,2-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Punto di ebollizione: 97°C
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 14°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000868
CAS Number: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b76c1267e272edfe583bbd249d3f6194482e19&vid=243dc90cffa4b9ab58b394b3c2d38897bc574f95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %