Stampa…
1,2-Dichlorobutane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0347-25G D0347-5G
TCIAD0347-25GEA 94 EUR
TCIAD0347-25G TCIAD0347-5G
1,2-Dichlorobutane ≥96.0% (by GC)
1,2-Dichlorobutane
Formula: ClH₂CCHClCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 124°C
Densità: 1,1116 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27°C
MDL Number: MFCD00013676
CAS Number: 616-21-7
EINECS: 210-469-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd203bdd4fdefbcc523b5861e4d02622bba27c87&vid=3a55b39fe07ac7380d7ef4fd3e8c63fcb9330fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %