Stampa…
1,10-Dichlorodecane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0247-25G D0247-500G
TCIAD0247-25GEA 35 EUR
TCIAD0247-25G TCIAD0247-500G
1,10-Dichlorodecane ≥97.0% (by GC)
1,10-Dichlorodecane
Formula: ClH₂C(CH₂)₈CH₂Cl
Punto di ebollizione: 102°C
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000957
CAS Number: 2162-98-3
EINECS: 218-489-6
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0505841c9f24fd3381adfa0217b27ef58ef20086&vid=cf198f0ee30ad653043871965088e28aeb38c56d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %