1,1,2-Tricloroetano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
T0381-25G
T0381-500G
TCIAT0381-25GEA
17
EUR
TCIAT0381-25G
TCIAT0381-500G
1,1,2-Tricloroetano ≥98.0% (by GC)
1,1,2-Tricloroetano
Formula:
Cl₂HCCH₂Cl Peso molecolare: 133,4 g/mol Punto di ebollizione: 114°C Punto di fusione: –35,5 °C Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000852 CAS Number: 79-00-5 EINECS: 201-166-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,09637 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...