Stampa…
1,1,2,2-Tetracloro etano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T0063-25G T0063-500G
TCIAT0063-25GEA 18 EUR
TCIAT0063-25G TCIAT0063-500G
1,1,2,2-Tetracloro etano ≥97.0% (by GC)
1,1,2,2-Tetracloro etano
Formula: Cl₂HCCHCl₂
Peso molecolare: 167,85 g/mol
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: -44°C
Densità: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000848
CAS Number: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145031abedf97ad5c66e1ad218cc0f7459f9b2d&vid=a8fd02f4f04dfb2e7f5c0352998482a7ad98f01b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %