Stampa…
Sodio propionato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
P0512-25G P0512-500G
TCIAP0512-25GEA 17 EUR
TCIAP0512-25G TCIAP0512-500G
Sodio propionato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodio propionato
Formula: C₃H₅NaO₂
Punto di fusione: 288,76 °C
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002759
CAS Number: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 14,08669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db3fd38eec93ce9516288a6919b2aebb00c0f7e&vid=7ab4bbfa911efefa8b168875e390830ceee38f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency