Acido miristico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
M0476-25G
M0476-500G
TCIAM0476-25GEA
16
EUR
TCIAM0476-25G
TCIAM0476-500G
Acido miristico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido mistirico
Formula:
C₁₄H₂₈O₂ Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 51…54 °C Densità: 0,8622 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 165 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002744 CAS Number: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Merck Index: 14,06333 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 54.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |