Stampa…

Lignoceric acid ≥96.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: Tetracosanoic acid

T0076-1G T0076-25G T0076-5G
TCIAT0076-1GEA 44 EUR
TCIAT0076-1G TCIAT0076-25G TCIAT0076-5G
Lignoceric acid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Lignoceric acid
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Punto di ebollizione: 406 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87 °C
Densità: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002810
CAS Number: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 14,05488
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d01bd7d85b1d11b7334d13673e2d76dd9d6e523&vid=69e5fea931a68be5ea81bb1d6f76ca1ef7b08676&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR