Stampa…
Acido propionico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Propanoic acid
P0500-25ML P0500-500ML
TCIAP0500-25MLEA 16 EUR
TCIAP0500-25ML TCIAP0500-500ML
Acido propionico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido propionico
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74.08 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: -21
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002756
CAS Number: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 14,07825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9d88ed3e3a49cf8f578750bdec622d606f3ee16&vid=58375ddbeab91a5acd1c9bb67a8944eae3f568a5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %