Acido valerico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pentanoic acid
V0003-25ML
V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA
17
EUR
TCIAV0003-25ML
TCIAV0003-500ML
Acido valerico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido valerico
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102.13 g/mol Punto di ebollizione: 186°C Punto di fusione: -32 Flash Pt: 96°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004413 CAS Number: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8 II Merck Index: 14,09904 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |