Stampa…
Acido caprilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0027-25ML O0027-500ML
TCIAO0027-25MLEA 20 EUR
TCIAO0027-25ML TCIAO0027-500ML
Acido caprilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido caprilico
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 109°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004429
CAS Number: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baff9f55c6508039e8ff1f7c22673d6be99ea8c&vid=2edb695e0219190de2a1295502164a676b16d239&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %