Stampa…
Acido nonanoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0952-25ML P0952-100ML P0952-500ML
TCIAP0952-25MLEA 16 EUR
TCIAP0952-25ML TCIAP0952-100ML TCIAP0952-500ML
Acido nonanoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido nonanoico
Formula: C₉H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 254°C
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 140°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004433
CAS Number: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&vid=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %