Stampa…
Nonadecanoic acid ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Nonadecylic acid
N0283-10G N0283-25G
TCIAN0283-10GEA 77 EUR
TCIAN0283-10G TCIAN0283-25G
Nonadecanoic acid ≥98.0% (by GC)
Nonadecanoic acid
Formula: C₁₉H₃₈O₂
Peso molecolare: 298,51 g/mol
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002754
CAS Number: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62567ede44c280f919206bbec13997789c3218fb&vid=9a8b3401f05935c4e64f68c1e3eecd834e3ad860&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Neutralization Value 184 to 190