Acido caproico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
H0105-25ML
H0105-500ML
TCIAH0105-25MLEA
18
EUR
TCIAH0105-25ML
TCIAH0105-500ML
Acido caproico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido caproico
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 205°C Punto di fusione: –3°C Densità: 0,9276 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004421 CAS Number: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8,III Merck Index: 14,01759 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |