Stampa…
Acido eptanoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0030-25ML H0030-500ML
TCIAH0030-25MLEA 17 EUR
TCIAH0030-25ML TCIAH0030-500ML
Acido eptanoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido eptanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 223°C
Punto di fusione: –8°C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004426
CAS Number: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c398457150057d694b2c2c6eb880e799a7f155a&vid=d1511ebd9c1342c1d875d94749293108c53b3ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %