Arachidic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Formula:
C₂₀H₄₀O₂ Punto di ebollizione: 303°C Punto di fusione: 75,5 °C Densità: (lett.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002755 CAS Number: 506-30-9 EINECS: 208-031-3 Merck Index: 14,00764 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |