Stampa…
Acido laurico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
L0011-25G L0011-500G
TCIAL0011-25GEA 18 EUR
TCIAL0011-25G TCIAL0011-500G
Acido laurico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido laurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 298°C
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002736
CAS Number: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 14,05384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ef9d55108db0639b8795cd21f9664b09caed24&vid=6925feffc25737ccc153e1117bdc98408d3ea96e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency