Stampa…
Behenic acid ≥80.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Docosanoic acid
D0963-25G D0963-500G
TCIAD0963-25GEA 17 EUR
TCIAD0963-25G TCIAD0963-500G
Behenic acid ≥80.0% (by GC)
Behenic acid
Formula: C₂₂H₄₄O₂
Peso molecolare: 340.59 g/mol
Punto di ebollizione: 306°C
Punto di fusione: 80
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002807
CAS Number: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de551e8de9d7b0d41fea2a81ebbb7808da03f2eb&vid=b9c03d2c163fc53db6c2f90a1ec4f4d80ab7c004&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C