Acido butirrico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 163°C Punto di fusione: –3 °C Densità: 0,958 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 75°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS Number: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Merck Index: 14,01593 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |