Stampa…

Cyclohexyl acetate ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

A0028-25ML A0028-500ML
TCIAA0028-25MLEA 16 EUR
TCIAA0028-25ML TCIAA0028-500ML
Cyclohexyl acetate ≥99.0% (by GC)
Cyclohexyl acetate
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 174°C
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003850
CAS Number: 622-45-7
EINECS: 210-736-6
UN: 2243
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec09b36919476a6e02aede149328fd7733b9a7d&vid=6294f6b4a0d356d3e8966aac3802e030d5d8339a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR