Stampa…
Acetato di pentile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Amile acetato
A0021-25ML A0021-500ML
TCIAA0021-25MLEA 16 EUR
TCIAA0021-25ML TCIAA0021-500ML
Acetato di pentile ≥99.0% (by GC)
Acetato di pentile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009500
CAS Number: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcebb8adcd536407ec2a19a334d1dcbad6b0acec&vid=b96d23095d205e1a275f89c8c817ce1ee945d175&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %