Stampa…
Butile acetato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0024-25ML A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA 16 EUR
TCIAA0024-25ML TCIAA0024-500ML
Butile acetato ≥99.0% (by GC)
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b3adbd5bc57ba571aafcf4e56d9ae4e5c2fbef&vid=1fb9dc157824122d110c3559fcaca4b12d9386ee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %