Stampa…

Acetato di isopropile ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Isopropile acetato

A0036-25ML A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA 18 EUR
TCIAA0036-25ML TCIAA0036-500ML
Acetato di isopropile ≥99.0% (by GC)
Acetato di isopropile
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 7°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008877
CAS Number: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f51d2081ca035eab1a09491d3b9c3732b27e5e&vid=9a4034c6f9b0414c27099ad193c41cc11b6794ff&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR