Acetato di terz-butile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 96°C Punto di fusione: 90…97 °C Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 15°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008807 CAS Number: 540-88-5 EINECS: 208-760-7 UN: 1123 ADR: 3,II Merck Index: 14,01537 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Acid Value | max. 1.0 |