Acetato di isopentile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isopentile acetato
A0033-25ML
A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA
17
EUR
TCIAA0033-25ML
TCIAA0033-500ML
Acetato di isopentile ≥98.0% (by GC)
Acetato di isopentile
Formula:
C₇H₁₄O₂ Peso molecolare: 130,19 g/mol Punto di ebollizione: 141°C Punto di fusione: –78 °C Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 38°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008946 CAS Number: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 UN: 1104 ADR: 3,III Merck Index: 14,05111 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...