Stampa…
Acetato di sec-butile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Methylpropyl acetate
A0025-25ML A0025-500ML
TCIAA0025-25MLEA 16 EUR
TCIAA0025-25ML TCIAA0025-500ML
Acetato di sec-butile ≥98.0% (by GC)
Acetato di sec-butile
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Punto di fusione: –98,9 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
MDL Number: MFCD00009328
CAS Number: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fa2b8a5b7d2fd4e664a33e140741ac94bfd7db&vid=398d183458e25ab2f77ea771eadbc4848a5df897&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %