Stampa…
Diacetile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0682-25ML B0682-500ML B0682-100ML
TCIAB0682-25MLEA 17 EUR
TCIAB0682-25ML TCIAB0682-500ML TCIAB0682-100ML
Diacetile ≥98.0% (by GC)
Diacetile
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008756
CAS Number: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400243065b1b026f80284d72df81a61550d4fda2&vid=efa2d3b18bb5cdcefd3b4d9ff5a4d2aba7467728&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %