Stampa…
Acetonilacetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
H0101-25ML H0101-500ML H0101-100ML
TCIAH0101-25MLEA 20 EUR
TCIAH0101-25ML TCIAH0101-500ML TCIAH0101-100ML
Acetonilacetone ≥97.0% (by GC)
Acetonilacetone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 188°C
Punto di fusione: -9°C
Densità: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008792
CAS Number: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 14,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e2ba330e3dd0559a83eb95f949c1b8195db43f&vid=b03a8441d554643c791acbe015bf5ea95faef13b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %